Läs mer
N-butyl-N-metylnitrosamin (1 mg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30007383
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30007383 1 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30007383 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT89401X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Butyl-N-methylnitrosamine
CAS 7068-83-9
Molekylformel C5 H12 N2 O
Kvantitet 1 x 1 mL
Synonym 1-Butanamine, N-methyl-N-nitroso-, Butylamine, N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-1-butanamine, Methylbutylnitrosamine, N-Butyl-N-methylnitrosamine, N-Methyl-N-butylnitrosamine, N-Methyl-N-nitrosobutylamine, N-Nitroso-N-methylbutylamine, N-Nitrosobutylmethylamine, N-Nitrosomethylbutylamine, Nitrosomethylbutylamine, n-Butylmethylnitrosamine, N-Nitroso-N-n-butyl-N-methylamine, NBMA
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3-5H2,1-2H3
LEDER CCCCN(C)N=O
IUPAC-namn N-butyl-N-metyllustgasamid
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Formel vikt 116.095