Läs mer
n-butylnitrit, 95 %
Produktkod. 15422988
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422988 100 g 100g
15432988 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15422988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56501.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 544-16-1 | C4H9NO2 | 103,121 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-16-1
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.121
MDL-nummer MFCD00002058
InChI-nyckel JQJPBYFTQAANLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl nitrite, nitrous acid, butyl ester, n-butyl nitrite, nitrous acid, n-butyl ester, nitrous acid butyl ester, n-butylnitrite, butylnitrite, unii-44p8qg0f3t, ccris 838, n-c4h9ono
PubChem CID 10996
IUPAC-namn butylnitrit
LEDER CCCCON=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl nitrite
Densitet 0.882
Kokpunkt 78°C
Flampunkt −13°C (9°F)
Linjär formel CH3(CH2)3ONO
Brytningsindex 1.376
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2351
Beilstein 1701036
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 103.12
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.