Läs mer
N-butyl nor skopolamin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30135340
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135340 250 mg
30007462 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB693580250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22235-98-9
Molekylformel C20 H27 N O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 381.89
Synonym Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 9-butyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, hydrochloride, [7(S)-(1α,2β,4β,5α,7β)]- (9CI), 1αH,5αH-Nortropan-3α-ol, 8-butyl-6β,7β-epoxy-, (-)-tropate (ester), hydrochloride (8CI), 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, benzeneacetic acid deriv., Tropic acid, 8-butyl-6β,7β-epoxy-1αH,5αH-nortropan-3α-yl ester, hydrochloride, (-)- (8CI), N-Butylnorhyoscine Hydrochloride, N-Butylnorscopolamine Hydrochloride, (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Butyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-yl (2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate Hydrochloride, Hyoscine Butylbromide Imp. E (EP) as Hydrochloride
IUPAC-namn (9-butyl-3-oxa-9-azatricyklo[3.3.1.02,4]nonan-7-yl) (2S)-3-hydroxy-2-fenylpropanoat; hydroklorid
LEDER Cl.CCCCN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-butyl Norscopolamine hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H27NO4.ClH/c1-2-3-9-21-16-10-14(11-17(21)19-18(16)25-19)24-20(23)15(12-22)13-7-5-4-6-8-13;/h4-8,14-19,22H,2-3,9-12H2,1H3;1H/t14-,15-,16-,17+,18-,19+;/m1./s1
Formel vikt 381.1707
Procent renhet >95%