Läs mer
N-Butyl Nortadalafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Butyl Tadalafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H25N3O4/c1-2-3-10-27-13-22(29)28-19(25(27)30)12-17-16-6-4-5-7-18(16)26-23(17)24(28)15-8-9-20-21(11-15)32-14-31-20/h4-9,11,19,24,26H,2-3,10,12-14H2,1H3/t19-,24-/m1/s1 |
| Formel vikt | 431.1845 |
| Procent renhet | >95% |