Läs mer
N-Butyl-p-methoxy-benzylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Butyl-p-methoxy-benzylamine |
| CAS | 3910-58-5 |
| Molekylformel | C12H19NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-Butyl-4-methoxy-benzenemethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO/c1-3-4-9-13-10-11-5-7-12(14-2)8-6-11/h5-8,13H,3-4,9-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCNCc1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[(4-methoxyphenyl)methyl]butan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.29 |
| Formel vikt | 193.1467 |