Läs mer
n-butylfenyleter, 99 %
Produktkod. 11381677
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11381677 25 g 25g
11391677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04703.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1126-79-0 | C10H14O | 150,221 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1126-79-0
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.221
MDL-nummer MFCD00009438
InChI-nyckel YFNONBGXNFCTMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl phenyl ether, n-butyl phenyl ether, benzene, butoxy, ether, butyl phenyl, phenyl butyl ether, butoxyphenyl, n-butoxybenzene, butyloxy benzene, n-butylphenylether, butoxy-benzene
PubChem CID 14311
IUPAC-namn butoxibensen
LEDER CCCCOC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl phenyl ether
Smältpunkt -19 °C
Densitet 0.938
Kokpunkt 210 °C till 211 °C
Flampunkt 82 °C (179 °F)
Brytningsindex 1.497
Kvantitet 25 g
Beilstein 1635559
Formel vikt 150.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.