Läs mer
n-butylfosfat, blandning av mono-n-butyl och di-n-butyl
Produktkod. 11378037
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378037 250 g 250g
11368037 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022404.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 52933-01-4 | C4H11O4P | 154,102 g/mol
n-butylfosfat är ett lösningsmedel och mjukgörare för cellulosaestrar som nitrocellulosa och cellulosaacetat. Det bildar stabila hydrofoba komplex med vissa metaller, som ett extraktionsmedel. Det används också inom industrin som en komponent i flygplanshydraulikvätska och som lösningsmedel för utvinning och rening av sällsynta jordartsmetaller från deras malmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52933-01-4
Molekylformel C4H11O4P
Molekylvikt (g/mol) 154.102
MDL-nummer MFCD00013947
InChI-nyckel BNMJSBUIDQYHIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylphosphate, monobutyl phosphate, phosphoric acid, monobutyl ester, butyl diacid phosphate, n-butyl acid phosphate, butyl dibasic acid phosphate, unii-0i9w48e53l, butyl phosphate, buo ho 2po, mono-n-butylphosphoric acid, butoxyphosphonic acid
PubChem CID 15389
IUPAC-namn butyldivätefosfat
LEDER CCCCOP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl phosphate
Namnnotering Blandning av mono-n-butyl och di-n-butyl
Smältpunkt -60 °C
Färg Färglös
Densitet 1.123 g/mL
Kokpunkt >124 °C (dekomposition)
Flampunkt 110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1718
Löslighetsinformation Löslig i etanol, dietyleter. Olöslig i vatten.
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.