Läs mer
n-butylpropionat, 99+%
Produktkod. 10117903 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10117903 250 mL Glasflaska 250ml
10093190 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10117903 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269482500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 590-01-2 | C7H14O2 | 130,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-01-2
Molekylformel C7H14O2
Molekylvikt (g/mol) 130.19
MDL-nummer MFCD00009448
InChI-nyckel BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl propionate, n-butyl propionate, propanoic acid, butyl ester, n-butyl propanoate, propionic acid, butyl ester, propionic acid butyl ester, unii-2nxc4ak99e, butyl propionate natural, fema no. 2211, n-butyl n-propionate
PubChem CID 11529
IUPAC-namn butylpropanoat
LEDER CCCCOC(=O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl propionate
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -75 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 145 °C
Flampunkt 38 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3OC(O)C2H5
Brytningsindex 1,4000 till 1,402
Kvantitet 250 mL
Beilstein 02, 241
Merck Index 15, 1590
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Viskositet 0,83 mPa (20 °C)
Formel vikt 130.19
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butyl propionate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.