Läs mer
n-Butylpropionat, 99 %
Produktkod. 11460651
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460651 100 g 100g
11470651 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460651 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20125.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-01-2 | C7H14O2 | 130,187 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-01-2
Molekylformel C7H14O2
Molekylvikt (g/mol) 130.187
MDL-nummer MFCD00009448
InChI-nyckel BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl propionate, n-butyl propionate, propanoic acid, butyl ester, n-butyl propanoate, propionic acid, butyl ester, propionic acid butyl ester, unii-2nxc4ak99e, butyl propionate natural, fema no. 2211, n-butyl n-propionate
PubChem CID 11529
IUPAC-namn butylpropanoat
LEDER CCCCOC(=O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl propionate
Densitet 0.87
Kokpunkt 144°C to 146°C
Flampunkt 38°C (101°F)
Brytningsindex 1.402
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3272
Merck Index 14,1587
Formel vikt 130.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.