Läs mer
n-Butyl sulfoxide, 93%, tech., Thermo Scientific™
Produktkod. 10635332 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10635332 25 mL Glass bottle 25ml
1 options
Produktkod. 10635332 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108040250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl sulfoxide
Namnnotering tech., 93%
CAS 2168-93-6
CAS Min % 91.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 30.0°C to 35.0°C
Färg Colorless
Densitet 0.8300g/mL, 0.83
Kokpunkt 250.0°C
Flampunkt 121°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 93%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H18OS
Linjär formel [CH3(CH2)3]2SO
Brytningsindex 1.4669
MDL-nummer MFCD00002093
Kvantitet 25 mL
Beilstein 01, 371
Synonym dibutyl sulfoxide, butyl sulfoxide, n-butyl sulfoxide, dibutyl sulphoxide, di-n-butyl sulfoxide, butane, 1,1'-sulfinylbis, sulfoxide, dibutyl, di-n-butylsulfoxide, butane,1-butylsulfinyl, butylsulfinyl butane
InChI-nyckel LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCS(=O)CCCC
IUPAC-namn 1-butylsulfinylbutane
Molekylvikt (g/mol) 162.29
PubChem CID 16568
Formel vikt 162.29
Procent renhet 93%
Kvalitet Technical
Fysisk form Crystalline Solid