Läs mer
n-Butyl vinyl ether, 98%, stab. with 0.01% KOH
Beskrivning
Butylvinyleter är ett reagens som används i organiska kemiska reaktioner och beredning av farmaceutiska föreningar som används vid cancerbehandling. Det används också i syntesen av potenta hämmare för PDE5. Det används också vid syntes av sampolymerer och som sammonomer av akryl/vinylacetatharts.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lösligt i vatten 3 g/L (20 °C). Löslig i kloroform och metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel kan bilda peroxider. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll borta från antändningskällor. Destillera inte till torrhet. Förvara den kallt. Kontrollera behållarens tryck med jämna mellanrum för att förhindra peroxidbildning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Butyl vinyl ether |
| Namnnotering | stabilized with 0.01% KOH |
| Smältpunkt | -113°C |
| Densitet | 0.778 |
| Kokpunkt | 92°C to 94°C |
| Flampunkt | −12°C (10°F) |
| Linjär formel | CH3(CH2)3OCH=CH2 |
| Brytningsindex | 1.401 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN3271 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- n-Butyl vinyl ether
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- MIXTURE LIST-Contain: Butyl vinyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.