Läs mer
n-Butyl vinyl ether, 98%, stab. with 0.01% KOH
Produktkod. 11490078
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11490078
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23673.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111-34-2 | C6H12O | 100.16 g/mol
Butylvinyleter är ett reagens som används i organiska kemiska reaktioner och beredning av farmaceutiska föreningar som används vid cancerbehandling. Det används också i syntesen av potenta hämmare för PDE5. Det används också vid syntes av sampolymerer och som sammonomer av akryl/vinylacetatharts.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lösligt i vatten 3 g/L (20 °C). Löslig i kloroform och metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel kan bilda peroxider. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll borta från antändningskällor. Destillera inte till torrhet. Förvara den kallt. Kontrollera behållarens tryck med jämna mellanrum för att förhindra peroxidbildning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-34-2
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00009454
InChI-nyckel UZKWTJUDCOPSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl vinyl ether, butyl vinyl ether, vinyl butyl ether, butane, 1-ethenyloxy, butoxyethylene, 1-ethenyloxy butane, butoxyethene, ether, butyl vinyl, vinyl n-butyl ether, ethenyl n-butyl ether
PubChem CID 8108
IUPAC-namn 1-etenoxibutan
LEDER CCCCOC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl vinyl ether
Namnnotering stabilized with 0.01% KOH
Smältpunkt -113°C
Densitet 0.778
Kokpunkt 92°C to 94°C
Flampunkt −12°C (10°F)
Linjär formel CH3(CH2)3OCH=CH2
Brytningsindex 1.401
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3271
Beilstein 1560217
Löslighetsinformation Soluble in water 3g/L (20°C). Soluble in chloroform and methanol.
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butyl vinyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Butyl vinyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.