Läs mer
n-Butylacetat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316658
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316658 1 ml
1 options
Produktkod. 30316658 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10929000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl Acetate
CAS 123-86-4
Analyt- eller komponentnamn Butyl Acetate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H12 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
LEDER CCCCOC(=O)C
IUPAC-namn Butylacetat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 116,0837 g/mol