Läs mer
n-Butylamin, 99+%
Produktkod. 10030540 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10030540 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10688083 250 mL Glasflaska 250ml
10500001 1 L Glasflaska 1 L
11915171 10 L Metall trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10030540 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107800025
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 109-73-9 | C4H11N | 73,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-73-9
Molekylformel C4H11N
Molekylvikt (g/mol) 73.13
MDL-nummer MFCD00011690
InChI-nyckel HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan
PubChem CID 8007
ChEBI CHEBI:43799
IUPAC-namn butan-1-amin
LEDER CCCCN
Specifica
Kemiskt namn eller material n-Butylamine
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -49,0 °C
Densitet 0.7400g/mL, 0.74
Kokpunkt 78,0 °C
Flampunkt −7 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3NH2
Brytningsindex 1,4000 till 1,4020
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 04,156
Fieser 04,53
Merck Index 15,1545
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar med vatten. Andra lösligheter: blandbart med alkohol och eter
Viskositet 0,5 mPa (20 °C)
Formel vikt 73.13
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butylamine
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Consigli di prudenza
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.