Läs mer
n-Butylamine-ND2 DCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butylamine-N,N-D2 Deuterochloride |
| CAS | 156235-87-9 |
| Molekylformel | C4 D2 H9 N . Cl D |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Hydrochloric acid-d, compd. with 1-butanamine-d2 (1:1) (9 CI), 1-Butanamine-d2, hydrochloride-d (9 CI), 1-Butanamine-d2 hydrochloride-d, 1-Butanamine-N,N-d2 hydrochloride-d, 1-Butylamine-N,N-D2 deuterochloride, n-Butylamine-d2 deuterochloride, 1-Butanamine-ND2 deuterochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1 H/i/hD3 |
| LEDER | [2 H]Cl.[2 H]N([2 H])CCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.616 |
| Formel vikt | 112.085 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |