Läs mer
n-Butylbenzene-2,3,4,5,6-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butylbenzene-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 20329-91-3 |
| Molekylformel | C10 D5 H9 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-d5, butyl- (8 CI, 9 CI), 6-Butylbenzene-1,2,3,4,5-d5, Butylbenzene-d5, Butylbenzene-d5, Butylbenzene-D5 (phenyl-D5), n-Butylbenzene-2,3,4,5,6-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9 H,2-3,7H2,1H3/i4D,5 D,6 D,8 D,9 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-butyl-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.249 |
| Formel vikt | 139.141 g/mol |
| Visa mer |