missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-Butylbenzene-2,3,4,5,6-d5, CDN

Produktkod. 30324310
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30324310 1 g -
30319457 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324310 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND55951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Butylbenzene-D5 (phenyl-D5)
CAS 20329-91-3
Molekylformel C10 D5 H9
Kvantitet 1 g
Synonym Benzene-d5, butyl- (8 CI, 9 CI), 6-Butylbenzene-1,2,3,4,5-d5, Butylbenzene-d5, Butylbenzene-d5, Butylbenzene-D5 (phenyl-D5), n-Butylbenzene-2,3,4,5,6-d5
InChI formel InChI=1 S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9 H,2-3,7H2,1H3/i4D,5 D,6 D,8 D,9 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCCC)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 1-butyl-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene
Molekylvikt (g/mol) 139.249
Formel vikt 139.141 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.