Läs mer
n-butylbensen, 99+%
Produktkod. 10756131 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10756131 250 mL Glasflaska 250ml
10530171 50 mL Glasflaska 50ml
10185303 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10756131 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107852500
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 104-51-8 | C10H14 | 134,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-51-8
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.22
MDL-nummer MFCD00009463
InChI-nyckel OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylbenzene, 1-phenylbutane, benzene, butyl, 1-butylbenzene, butyl-benzene, butane, phenyl, unii-s8xz2901rz, butylbenzene, analytical standard, n-butyl benzene, n4b
PubChem CID 7705
ChEBI CHEBI:44194
IUPAC-namn butylbensen
LEDER CCCCC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material n-Butylbenzene
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -88 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 183 °C
Flampunkt 59 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5(CH2)3CH3
Brytningsindex 1,4880 till 1,49
Kvantitet 250 mL
Beilstein 05,413
Merck Index 15,1551
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: blandbart med etanol, eter och bensen
Formel vikt 134.22
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • n-Butylbenzene
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.