Läs mer
n-butylbensen, 99 %
Produktkod. 11494283
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494283 1000 g 1000g
11404293 50 g 50g
11414293 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494283 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10910.0B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 104-51-8 | C10H14 | 134,22 g/mol
n-butylbensen är ett organiskt lösningsmedel som har använts för att inducera celldöd in vitro och för biokonvertering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar n-butylbensen är ett organiskt lösningsmedel som har använts för
att inducera celldöd in vitro och för biokonvertering.
Löslighet Svårlösligt i vatten
(0,012g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvaringstemperatur 2 - 8 °C. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-51-8
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.22
MDL-nummer MFCD00009463
InChI-nyckel OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylbenzene, 1-phenylbutane, benzene, butyl, 1-butylbenzene, butyl-benzene, butane, phenyl, unii-s8xz2901rz, butylbenzene, analytical standard, n-butyl benzene, n4b
PubChem CID 7705
ChEBI CHEBI:44194
IUPAC-namn butylbensen
LEDER CCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butylbenzene
Smältpunkt -88 °C
Densitet 0.86
Kokpunkt 181 °C till 183 °C
Flampunkt 59 °C (138 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2709
Beilstein 1903395
Merck Index 14,1549
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten (0,012 g/L).
Formel vikt 134.22
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.