missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Butylbenzene-d14, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butylbenzene-D14 |
| CAS | 634897-78-2 |
| Molekylformel | C10 D14 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9)- (ACI), 6-(Butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9)benzene-1,2,3,4,5-d5 (ACI), Benzene-d5, butyl-d9- (9 CI), Butyl-d9-benzene-d5, Butylbenzene-d14, Butylbenzene-D14 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9 H,2-3,7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4 D,5 D,6 D,7D2,8 D,9 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.304 |
| Formel vikt | 148.197 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?