Läs mer
n-butylboronsyra, 98 %
Produktkod. 10337471 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10337471 1 g Glasflaska 1g
10786822 5 g Glasflaska 5g
10056043 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10337471 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172380010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4426-47-5 | C4H11BO2 | 101,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Acyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4426-47-5
Molekylformel C4H11BO2
Molekylvikt (g/mol) 101.94
MDL-nummer MFCD00002106
InChI-nyckel QPKFVRWIISEVCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylboronic acid, 1-butylboronic acid, 1-butaneboronic acid, n-butaneboronic acid, boronic acid, butyl, 1-butane boronic acid, butylboric acid, butyl boronic acid, chembl31962, 1-butyldihydroxyborane
PubChem CID 20479
IUPAC-namn butylboronsyra
LEDER CCCCB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butylboronic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 94.0°C to 96.0°C
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3B(OH)2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water:+/- 2.5% in water
Formel vikt 101.94
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.