Läs mer
n-Butylcyclohexane, 99%
Produktkod. 11392736
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392736 50 g 50g
11382736 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08845.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1678-93-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1678-93-9
Molekylformel C10H20
Molekylvikt (g/mol) 140.27
MDL-nummer MFCD00001530
InChI-nyckel GGBJHURWWWLEQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylcyclohexane, 1-cyclohexylbutane, cyclohexane, butyl, butyl-cyclohexane, butane, 1-cyclohexyl, n-butyl-cyclohexane, 1-cyclohexyl-butane, cyclohexane, n-butyl, acmc-20aj43, butylcyclohexane
PubChem CID 15506
IUPAC-namn butylcyklohexan
LEDER CCCCC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butylcyclohexane
Smältpunkt -78°C
Densitet 0.818
Kokpunkt 178°C to 180°C
Flampunkt 50°C (122°F)
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1900631
Formel vikt 140.27
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butylcyclohexane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Butylcyclohexane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.