Läs mer
N-Butyldeoxymannojirimycin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Butyldeoxymannojirimycin, Hydrochloride |
| CAS | 355012-88-3 |
| Molekylformel | C10 H21 N O4 . Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride (1:1), (2R,3R,4R,5R)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, (2R,3R,4R,5R)- (9CI), N-Butyldeoxymannojirimycin hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO4.ClH/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12;/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3;1H/t7-,8-,9-,10-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.CCCCN1C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5R)-1-butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.74 |
| Formel vikt | 255.1237 |