Läs mer
N-butyldeoxynojirimycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458039
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458039 5 mg 5mg
15468039 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458039 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66613.#0
Request Bulk or Custom Format
En→→ alfa-glukosidashämmare
En --alfa-glukosidashämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72599-27-0
Molekylformel C10H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 219.28
MDL-nummer MFCD00272581
InChI-nyckel UQRORFVVSGFNRO-UTINFBMNSA-N
PubChem CID 51634
ChEBI CHEBI:50381
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-1-butyl-2-(hydroximetyl)piperidin-3,4,5-triol
LEDER CCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Butyldeoxynojirimycin
Typ N-Butyldeoxynojirimycin
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 126°C to 127°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 mg
Merck Index 14,6188
Löslighetsinformation Soluble in water at 10mg/mL
Formel vikt 219.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.