missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Butyldeoxynojirimycin Hydrochloride-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Butyldeoxynojirimycin Hydrochloride-d9 |
| CAS | 1883545-57-0 |
| Molekylformel | C10H13D9ClNO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2R,3R,4R,5S)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)-,3,4,5-Piperidinetriol Hydrochloride-d9, Miglustat Hydrochloride-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO4.ClH/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12;/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3;1H/t7-,8+,9-,10-;/m1./s1/i1D3,2D2,3D2,4D2; |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C1.Cl |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)piperidine-3,4,5-triol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.79 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?