Läs mer
N-Butyldeoxynojirimycin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Butyldeoxynojirimycin Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO4.ClH/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12;/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3;1H/t7-,8+,9-,10-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 255.1237 |
| Procent renhet | >95% |