Läs mer
n-butyldimetylklorolan, 96 %
Produktkod. 11495567
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495567 5 g 5g
11405577 25 g 25g
11415577 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23551.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 1000-50-6 | C6H15ClSi | 150,72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1000-50-6
Molekylformel C6H15ClSi
Molekylvikt (g/mol) 150.72
MDL-nummer MFCD00015727
InChI-nyckel MXOSTENCGSDMRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylchlorodimethylsilane, butyldimethylchlorosilane, n-butyldimethylchlorosilane, butyldimethylsilyl chloride, 1-butyldimethylchlorosilane, silane, butylchlorodimethyl, butyl chloro dimethylsilane, n-butyl-dimethylchlorosilane, butyl-chloro-dimethyl-silane, n-butyldimethylsilyl chloride
PubChem CID 66079
LEDER CCCC[Si](C)(C)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 138 °C
Kemiskt namn eller material n-Butyldimethylchlorosilane
Kvantitet 5 g
Flampunkt 27 °C (80 °F)
Brytningsindex 1.42
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.875
UN-nummer UN2920
Beilstein 1732573
IUPAC-namn butyl(klor)dimetylsilan
Formel vikt 150.73
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.