Läs mer
n-Butyldimethylchlorosilane, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10715842 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10715842 50 mL Glasflaska 50ml
10666650 10 mL Glasflaska 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10715842 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432260500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1000-50-6
Molekylformel C6H15ClSi
Molekylvikt (g/mol) 150.72
MDL-nummer MFCD00015727
InChI-nyckel MXOSTENCGSDMRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylchlorodimethylsilane, butyldimethylchlorosilane, n-butyldimethylchlorosilane, butyldimethylsilyl chloride, 1-butyldimethylchlorosilane, silane, butylchlorodimethyl, butyl chloro dimethylsilane, n-butyl-dimethylchlorosilane, butyl-chloro-dimethyl-silane, n-butyldimethylsilyl chloride
PubChem CID 66079
IUPAC-namn butyl-klor-dimetylsilan
LEDER CCCC[Si](C)(C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyldimethylchlorosilane
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8750g/mL, 0.875
Kokpunkt 138.0°C
Flampunkt 27°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl(CH3)2Si(CH2)3CH3
Brytningsindex 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Kvantitet 50 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble,reacts
Formel vikt 150.72
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butyldimethylchlorosilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.