Läs mer
n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane, AcroSeal™
Produktkod. 10557303 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10557303 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10778833 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10557303 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 381181000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 62202-86-2 | C6H14Mg | 110.48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62202-86-2 , 142-82-5
Molekylformel C6H14Mg
Molekylvikt (g/mol) 110.48
MDL-nummer MFCD00072569
InChI-nyckel MVECFARLYQAUNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium, butylethyl, butylethylmagnesium, n-butylethylmagnesium, butyl ethyl magnesium, n-butyl ethyl magnesium, mvecfarlyqaunr-uhfffaoysa-n
PubChem CID 112818
IUPAC-namn magnesium;butan;etan
LEDER CCCC[Mg]CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butylethylmagnesium
Namnnotering 0.9M Solution in Heptane
Färg Färglös
Densitet 0.7300g/mL, 0.73
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel CH3CH2Mg(CH2)3CH3
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 110.48
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.