Läs mer
N-Butylfluorescein, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Butylfluorescein |
| CAS | 335193-91-4 |
| Molekylformel | C24 H20 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H20O5/c1-2-3-12-27-16-9-11-20-22(14-16)28-21-13-15(25)8-10-19(21)24(20)18-7-5-4-6-17(18)23(26)29-24/h4-11,13-14,25H,2-3,12H2,1H3 |
| LEDER | CCCCOc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1 |
| IUPAC-namn | 3'-butoxy-6'-hydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.41 |
| Formel vikt | 388.1311 |