Läs mer
n-Butylidenephthalide, (E)+(Z), 95%
Produktkod. p-7080707
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11494143
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10353.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 551-08-6 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 551-08-6
Molekylformel C12H12O2
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD00047319,MFCD00047319
InChI-nyckel WMBOCUXXNSOQHM-DHZHZOJOSA-N
Synonym ligusticum lactone, butylidene phthalide, n-butylidene phthalide, 3-butylidene-1 3h-isobenzofuranone, 3-butylidenephthalide, phthalide, 3-butylidene, fema no. 3333, bdph, 3-butylidene phthalide, 1 3h-isobenzofuranone, 3-butylidene
PubChem CID 5352899
IUPAC-namn (3E)-3-butyliden-2-bensofuran-1-on
LEDER CCC\C=C1\OC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butylidenephthalide
Namnnotering (E)+(Z)
Densitet 1.103
Kokpunkt 108°C to 109°C (0.1 mmHg)
Flampunkt 132°C (269°F)
Brytningsindex 1.577
Kvantitet 10 g
Beilstein 5145
Formel vikt 188.23
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.