Läs mer
n-Butyllithium, 1.6M in hexane, in resealable AcroSeal™ bottles
Produktkod. 11640102
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11640102 100 mL 100ml
11670222 100 mL 100ml
11680222 500 mL 500ml
11650102 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11640102 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13559.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 109-72-8 | C{4}H{9}Li
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 109-72-8
Molekylformel C{4}H{9}Li
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska