Läs mer
n-Butyllithium, 1.6M in hexane, in resealable AcroSeal™ bottles
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 109-72-8 |
| Molekylformel | C{4}H{9}Li |
| Kvantitet | 100 mL |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- n-Butyllithium, 1.6M in hexane
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Pyrofor vätska Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
- H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P222-Undvik kontakt med luft.
- P223-Undvik all kontakt med vatten.
- P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
- P422-Förvara innehållet i .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Butyl lithium