Läs mer
n-Butyllitium, 1,6 M lösning i hexaner, AcroSeal™
Produktkod. 10731984 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
800ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10731984 500 mL AcroSeal™ Glasflaska 500ml
10161902 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10325592 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10731984 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181275000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1813.85 SEK
    1518.65 SEK / 500ml
    Save 295.20 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 109-72-8 | C4H9Li | 64,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-72-8 , 110-54-3
Molekylformel C4H9Li
Molekylvikt (g/mol) 64.06
MDL-nummer MFCD00009414
InChI-nyckel MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
PubChem CID 61028
LEDER [Li]CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyllithium
Namnnotering 1,6M-lösning i hexaner
CAS Min % 14.75, 84.75
CAS Max % 15.25, 85.25
Smältpunkt -95,0 °C
Färg Rosa till vitt
Densitet 0.6800g/mL, 0.68
Kokpunkt 60,0 °C till 80,0 °C
Flampunkt −18 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3Li
Kvantitet 500 mL
IUPAC-namn litium;butan
Formel vikt 64.06
Procent renhet 14,0 till 16,0 % (som BuLi) (aktiv bas)
Fysisk form Pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butyllithium, 1.6M solution in hexanes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
  • Pyrofort fast ämne Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
Faroangivelser
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Butyl lithium
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.