Läs mer
n-Butyllithium, 2.5M in hexane, packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal™ bottles
Produktkod. 16685895
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
800 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16685895 100 mL
16675895 50 mL
16665895 800 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16685895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H36949.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 109-72-8 | C4H9Li | 64.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-72-8
Molekylformel C4H9Li
Molekylvikt (g/mol) 64.06
MDL-nummer MFCD00009414
InChI-nyckel MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn butyllithium
LEDER [Li]CCCC
Specifikationer
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Liquid