Läs mer
n-Butyllitium, 2,5M-lösning i hexaner, AcroSeal™
Produktkod. 16243861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
16243861 50 mL Glasflaska -
10030462 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10181852 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16243861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 213350500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    609.81 SEK
    547.65 SEK / 50ml
    Save 62.16 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-72-8 | C4H9Li | 64,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-72-8
Molekylformel C4H9Li
Molekylvikt (g/mol) 64.06
MDL-nummer MFCD00009414
InChI-nyckel MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-09w9a6b8zc, buli, lithium, butyl, n-buli, n-butyllithium, n-butyl lithium, butyllithium, lithium butane, libu, butyl lithium
PubChem CID 61028
LEDER [Li]CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyllithium
Namnnotering 2.5 M Solution in Hexanes
Smältpunkt -95.0°C
Densitet 0.6900 g/mL, 0.69
Kokpunkt 60.0°C to 80.0°C
Flampunkt -21°C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3Li
Kvantitet 50 mL
Fieser 01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59
IUPAC-namn litium(1+)butan-1-id
Formel vikt 64.06
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.