Läs mer
n-Butylmagnesium chloride, 1.5-2.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Produktkod. 15461717
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461717 250 mL 250ml
15451717 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15461717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041676.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Grignard-reagens
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-04-9
Molekylformel C4H9ClMg
Molekylvikt (g/mol) 116.87
MDL-nummer MFCD00000475
InChI-nyckel UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Synonym butylmagnesium chloride, magnesium, butylchloro, nbumgcl, bumgcl, butylmagnesiumchloride, n-butylmagnesium chloride, n-butyl-magnesium chloride, butylmagnesium chloride solution, butylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, unii-4j83fgw852
PubChem CID 101837
IUPAC-namn magnesium;butane;chloride
LEDER CCCC[Mg]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butylmagnesium chloride
Färg Brown
Förpackning ChemSeal™ bottles
Linjär formel CH3(CH2)3MgCl
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN3399
Beilstein 3587228
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 116.87
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1.5 to 2.5M in THF
Fysisk form Liquid