Läs mer
n-Butylmagnesium chloride, 20 wt% solution in THF/Toluene, AcroSeal™
Produktkod. 11915851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
AcroSeal™ Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11915851 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
10700611 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11915851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 331688000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 693-04-9 | C4H9ClMg | 116.87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-04-9 , 109-99-9 , 108-88-3
Molekylformel C4H9ClMg
Molekylvikt (g/mol) 116.87
MDL-nummer MFCD00000475
InChI-nyckel UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Synonym butylmagnesium chloride, magnesium, butylchloro, nbumgcl, bumgcl, butylmagnesiumchloride, n-butylmagnesium chloride, n-butyl-magnesium chloride, butylmagnesium chloride solution, butylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, unii-4j83fgw852
PubChem CID 101837
LEDER CCCC[Mg]Cl
Spezifikation
Kemiskt namn eller material n-Butylmagnesium chloride
Färg Brun till brun-grön
CAS Min % 19.0, 78.0, 78.0
CAS Max % 22.0, 81.0, 81.0
Fysisk form Lösning
Kvantitet 800 mL
Linjär formel CH3(CH2)3MgCl
Flampunkt −21°C
IUPAC-namn butyl(chloro)magnesium
Formel vikt 116.87
Procent renhet 19 to 22% (as BUMC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Densitet 1, 1.0000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.