missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Butylnitrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Butylnitrate |
| CAS | 928-45-0 |
| Molekylformel | C4 H9 N O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCCCO[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | butyl nitrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.12 |
| Formel vikt | 119.0582 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?