Läs mer
N-butylskopolamdoniumbromid, TRC
Produktkod. 17964615
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17964615 1 g
17922905 5 g
17902035 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17964615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6937501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-64-4
Molekylformel C21 H30 N O4 . Br
Molekylvikt (g/mol) 440.37
Synonym Hyoscine Butylbromide, (1α,2β,4β,5α,7β)-9-Butyl-7-[(2S)-3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy]-9-methyl-3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide (1:1), 8-Butyl-6β,7β-epoxy-3α-hydroxy-1αH,5αH-tropanium bromide (-)-tropate, [7(S)-(1α,2β,4β,5α,7β)]-9-Butyl-7-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-9-methyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide, N-Butylscopolammonium bromide, (-)-Tropic acid ester with 8-butyl-6β,7β-epoxy-3α-hydroxy-1αH,5αH-tropanium bromide, (-)-Scopolamine butylbromide, Amisepan, Buscapine, Buscol, Buscolamin, Buscolysin, Buscolysine, Buscopan, Butylmin, Butylscopolamine bromide, Butylscopolammonium bromide, Donopon, Hyoscine butobromide, Hyoscine butyl bromide, Joscine, Monospan, N-Butylhyoscine bromide, N-Butylhyoscinium bromide, N-Butylscopolamine bromide, N-Butylscopolaminium bromide, Scobro, Scobron, Scobutil, Scobutyl, Scopolamine bromobutylate, Scopolamine butobromide, Scopolamine butyl bromide, Scopolamine-N-butyl bromide, Scopolan, Sparicon, Sporamin, Sporamin (pharmaceutical), Stibron, Tirantil
IUPAC-namn (1,2,4,5,7α αβ ββ)-9-Butyl-7-[(2S)-3-hydroxy-1-oxo-2-fenylpropoxi]-9-metyl-3-oxa-9-azoniatricyklo[3.3.1.02,4]nonan bromid
LEDER [Br-].CCCC[N@@+]1(C)[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hyoscine Butylbromide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H30NO4.BrH/c1-3-4-10-22(2)17-11-15(12-18(22)20-19(17)26-20)25-21(24)16(13-23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15-20,23H,3-4,10-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,22+;/m1./s1
Formel vikt 439.1358
Procent renhet >95%