Läs mer
n-butyltenhydroxidoxid, 95 %
Produktkod. 11453837
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453837 500 g 500g
11443837 100 g 100g
11463837 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18290.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 2273-43-0 | C4H10O2Sn | 208,83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2273-43-0
Molekylformel C4H10O2Sn
Molekylvikt (g/mol) 208.83
MDL-nummer MFCD00013927
InChI-nyckel WIHMDCQAEONXND-UHFFFAOYSA-M
Synonym stannane, butylhydroxyoxo, butyltin hydroxide oxide, butylstannoic acid, butylstannonic acid, 1-butanestannonic acid, n-butyltin hydroxide oxide, butylhydroxytin oxide, butylhydroxyoxostannane, unii-g34wda7z2e, butylenestannonic acid
PubChem CID 16767
LEDER CCCC[Sn](O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyltin hydroxide oxide
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3146
Känslighet Hygroskopisk
IUPAC-namn butyl-hydroxi-oxotin
Formel vikt 208.81
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.