Läs mer
n-butyltintriklorid, 96 %
Produktkod. 11304819
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11304819 100 g 100g
11314819 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 071125.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 1118-46-3 | C4H9Cl3Sn | 282,176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1118-46-3
Molekylformel C4H9Cl3Sn
Molekylvikt (g/mol) 282.176
MDL-nummer MFCD00000515
InChI-nyckel YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K
Synonym butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride
PubChem CID 14236
IUPAC-namn butyl(trikloro)stannan
LEDER CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyltin trichloride
Smältpunkt -63 °C
Densitet 1.693 g/mL
Kokpunkt 98 °C (10 mmHg)
Flampunkt 81 °C (178 °F)
Odör Stickande
Brytningsindex 1.5244
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 282.17
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.