Läs mer
n-Butyltin trichloride, 96%
Produktkod. p-7080283
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11314819
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071125.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1118-46-3 | C4H9Cl3Sn | 282.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1118-46-3
Molekylformel C4H9Cl3Sn
Molekylvikt (g/mol) 282.176
MDL-nummer MFCD00000515
InChI-nyckel YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K
Synonym butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride
PubChem CID 14236
IUPAC-namn butyl(trikloro)stannan
LEDER CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyltin trichloride
Smältpunkt -63 °C
Densitet 1.693 g/mL
Kokpunkt 98°C (10 mmHg)
Flampunkt 81°C (178°F)
Odör Acrid
Brytningsindex 1.5244
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 282.17
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.