Läs mer
n-butyltriklorosilan, 97+%
Produktkod. 11484310
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484310 100 g 100g
11494310 5 g 5g
11474310 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484310 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11256.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7521-80-4 | C4H9Cl3Si | 191,551 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7521-80-4
Molekylformel C4H9Cl3Si
Molekylvikt (g/mol) 191.551
MDL-nummer MFCD00013605
InChI-nyckel FQEKAFQSVPLXON-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, butyltrichloro, n-butyltrichlorosilane, trichlorobutylsilane, unii-zq9o7lyo00, zq9o7lyo00, butylsilicon trichloride, n-butyl trichlorosilane, butyl trichlorosilane, hsdb 283, butyl-trichlorosilane
PubChem CID 24142
IUPAC-namn butyl(trikloro)silan
LEDER CCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 142 °C till 143 °C
Kemiskt namn eller material n-Butyltrichlorosilane
Kvantitet 100 g
Linjär formel CH3(CH2)3SiCl3
UN-nummer UN1747
Beilstein 1736032
Flampunkt 45 °C (113 °F)
Formel vikt 191.56
Procent renhet ≥97%
Odör Stickande
Brytningsindex 1.437
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.16
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.