Läs mer
n-butylurea, 96 %
Produktkod. 11337875
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337875 500 g 500g
11327875 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337875 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02854.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 592-31-4 | C5H12N2O | 116,164 g/mol
n-butylurea används som gödningsmedel för ris. Det används vid framställning av läkemedel som rekommenderas för diabetes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-butylurea används som gödningsmedel för ris. Det används vid framställning av läkemedel som rekommenderas för diabetes.
Löslighet Lösligt i vatten, alkohol, eter
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll borta från värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-31-4
Molekylformel C5H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 116.164
MDL-nummer MFCD00007956
InChI-nyckel CNWSQCLBDWYLAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylurea, 1-butylurea, urea, butyl, urea, n-butyl, unii-9cpl5nr15k, n-butyl urea, 9cpl5nr15k, dsstox_cid_222, dsstox_rid_75443, dsstox_gsid_20222
PubChem CID 11595
IUPAC-namn butylurea
LEDER CCCCNC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butylurea
Smältpunkt 92 °C till 96 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 1744775
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, eter.
Formel vikt 116.16
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.