Läs mer
n-butylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15495315
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495315 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15495315 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58121.AD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 92273-73-9 | C4H9BrZn | 202.4 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara under torr inert gas. Förvaras åtskilt från luft. Inkompatibel med oxidationsmedel, syraklorider. Skydda mot fukt och vatten. Får inte tillsammans med syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 92273-73-9
Densitet 0.958
Molekylformel C4H9BrZn
Linjär formel CH3(CH2)3ZnBr
MDL-nummer MFCD00671997
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig
Synonym bromo butyl zinc, n-butylzinc bromide, buznbr, butyl zinc bromide, n-buznbr, n-butyl zinc bromide, butylzinc bromide solution, hmbgxqklghidmn-uhfffaoysa-m, butylzinc bromide, 0.50 m in thf, butylzinc bromide solution, 0.5 m in thf
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel PRWJKDARXFAPOY-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCC[CH2-].[Zn+]Br
IUPAC-namn bromsink(1+);butan
Molekylvikt (g/mol) 202.4
PubChem CID 5225082
Formel vikt 202.4
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butylzinc bromide, 0.5M in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, n-Butylzinc bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.