Läs mer
n-Butyraldehyde-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butanal-d8 |
| CAS | 84965-36-6 |
| Molekylformel | C4 2H8 O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Butanal-d8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4 D |
| LEDER | [2 H]C(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,2,3,3,4,4,4-octadeuteriobutan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.16 |
| Formel vikt | 80.1077 g/mol |
| Visa mer |