Läs mer
N-smörsyra 0,995 MP Biomedicals
Produktkod. 11338789 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338789 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11338789 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210116980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00 SEK
    315.47 SEK / 100g
    Save 16.53 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Butyric Acid
CAS 107-92-6
Densitet 3,0 (luft = 1)
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 0.995
Molekylformel C4H8O2
MDL-nummer MFCD00002814
Synonym butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
InChI-nyckel FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC(O)=O
IUPAC-namn butansyra
Molekylvikt (g/mol) 88.11
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
Formel vikt 88.11