Läs mer
n-smörsyra, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11904931 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11904931 10 L Plast trumma 10 L
10294320 100 mL Glasflaska 100ml
10090880 1 L Glasflaska 1 L
10428060 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11904931 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108110100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-92-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00002814
InChI-nyckel FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
IUPAC-namn butansyra
LEDER CCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyric Acid
Smältpunkt -7.0°C to +5.0°C
Kokpunkt 162.0°C to 165.0°C
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel CH3CH2CH2CO2H
UN-nummer 2820
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with almost all common organic solvents
Formel vikt 88.11
Procent renhet ≥99%
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kvantitet 10 L
Flampunkt 69°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plast trumma
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3965 to 1.3995
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.