Läs mer
n-Butyric Anhydride, 98%
Produktkod. 10533824 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10533824 100 mL Glasflaska 100ml
10687404 500 mL Glasflaska 500ml
10764021 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10533824 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108121000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-31-0 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-31-0
Molekylformel C8H14O3
Molekylvikt (g/mol) 158.20
MDL-nummer MFCD00009389
InChI-nyckel YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyric anhydride, n-butyric anhydride, butanoic anhydride, butanoic acid, anhydride, butyryl oxide, butyric acid anhydride, n-butyric acid anhydride, butyranhydrid, butanoic acid anhydride, butyric anhydride n
PubChem CID 7798
IUPAC-namn butanoylbutanoat
LEDER CCCC(=O)OC(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyric anhydride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -73.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9630g/mL, 0.963
Kokpunkt 195.0°C
Flampunkt 82°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3CH2CH2CO)2O
Brytningsindex 1.4120 to 1.4140
Kvantitet 100 mL
Beilstein 02, 274
Fieser 05,88
Merck Index 15, 1598
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Formel vikt 158.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.